Learn More
Alfa Aesar™ 4-Brom-2-Methylbenzaldehyd, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61314.MD
Weitere Details : CAS : 24078-12-4 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467838
  • 53.65 € / 250 Milligramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
24078-12-4
199.047
RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
13555150
CC1=C(C=CC(=C1)Br)C=O
C8H7BrO
MFCD07787171
4-bromo-2-methyl-benzaldehyde, 2-methyl-4-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-formyltoluene, benzaldehyde, 4-bromo-2-methyl, acmc-1chij, 4-brom-2-methylbenzaldehyd, ksc494k3j, 4-bromo-2-methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-bromo-2-methyl
4-Brom-2-methylbenzaldehyd
Spezifikation
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
24078-12-4
MFCD07787171
RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
4-Brom-2-methylbenzaldehyd
13555150
Fest
250mg
C8H7BrO
4-bromo-2-methyl-benzaldehyde, 2-methyl-4-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-formyltoluene, benzaldehyde, 4-bromo-2-methyl, acmc-1chij, 4-brom-2-methylbenzaldehyd, ksc494k3j, 4-bromo-2-methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-bromo-2-methyl
CC1=C(C=CC(=C1)Br)C=O
199.047
199.04
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation