Learn More
4-Brom-2-Methylbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15204904 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15204904 10 g -
15214904 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15204904 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451780100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 139937-37-4
Summenformel C7H6BrClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 269.55
InChI-Schlüssel KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072
PubChem CID 2781338
IUPAC-Name 4-Brom-2-Methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 62.0°C to 67.0°C
Siedepunkt 164.0°C (15.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Strukturformel Br(CH3)C6H3SO2Cl
Menge 10 g
Formelmasse 269.55
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.