Learn More
4-Brom-2-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
4-Bromo-2-methylpyridine is used as a starting material in the preparation of crown-ester-bipyridines and viologens through sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification. Further, it serves as an important raw material and intermediate in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and in dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2-Methylpyridin wird als Ausgangsstoff bei der Herstellung von Krone-Ester-Bipyridinen und Viologen durch Natrium- oder nickelreduzierende Kopplung, Seitenkettenoxidation und Veresterung verwendet. Dient darüber hinaus als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern.
4-Brom-2-Methylpyridin wird als Ausgangsstoff bei der Herstellung von Krone-Ester-Bipyridinen und Viologen durch Natrium- oder nickelreduzierende Kopplung, Seitenkettenoxidation und Veresterung verwendet. Dient darüber hinaus als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-methylpyridine |
Dichte | 1.45 |
Siedepunkt | 76°C (14 mmHg) |
Flammpunkt | 79°C (174°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.556 |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with dichloromethane. Immiscible with water. |
Formelmasse | 172.03 |
Reinheit (%) | 97% |