Learn More
4-Brom-2-nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2690590
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
7693-52-9
C6H4BrNO3
218.01
MFCD00082540
CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitro-phenol, 4-bromo-1-hydroxy-2-nitrobenzene, phenol, 2-nitro-5-bromo, pubchem4099, 4-brom-2-nitro-phenol, acmc-209p6y, 4-06-00-01363 beilstein handbook reference, ksc494e2j
24364
4-Brom-2-nitrophenol
OC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
7693-52-9
C6H4BrNO3
218.01
MFCD00082540
CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitro-phenol, 4-bromo-1-hydroxy-2-nitrobenzene, phenol, 2-nitro-5-bromo, pubchem4099, 4-brom-2-nitro-phenol, acmc-209p6y, 4-06-00-01363 beilstein handbook reference, ksc494e2j
24364
4-Brom-2-nitrophenol
OC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-nitrophenol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 87.0°C to 94.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H3(NO2)OH
Menge 5 g
Beilstein 06, IV, 1363
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,toluene
Formelmasse 218.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle