Learn More
4-Brom-2-(Trifluoromethoxy)Anisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031532
53.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
853771-88-7
C8H6BrF3O2
271.03
MFCD09907950
QVGIROOBNUFIKC-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-trifluoromethoxy anisole, 4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy
45790939
4-bromo-1-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
COC1=C(OC(F)(F)F)C=C(Br)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
853771-88-7
C8H6BrF3O2
271.03
MFCD09907950
QVGIROOBNUFIKC-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-trifluoromethoxy anisole, 4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy
45790939
4-bromo-1-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
COC1=C(OC(F)(F)F)C=C(Br)C=C1
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole employed in biological evaluation of some analogs of the antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2-(Trifluoromethoxy)anisol, das bei der biologischen Bewertung einiger Analoga der antitumoralen Mittel eingesetzt wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 271.04
Reinheit (%) 98%