Learn More
4-Brom-2-(trifluormethyl)phenylessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid |
| CAS | 1214339-48-6 |
| Summenformel | C9H6BrF3O2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H6BrF3O2/c10-6-2-1-5(3-8(14)15)7(4-6)9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15) |
| SMILES | FC(F)(F)C1=C(CC(O)=O)C=CC(Br)=C1 |
| IUPAC-Name | 2-[4-Brom-2-(trifluormethyl)phenyl]essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 283.04 |
| Formelmasse | 281.9503 |