Learn More
4-Brom-3,5-difluorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
4-Bromo-3,5-difluorophenol is used as intermediates of Liquid Crystals. Reactant in the synthesis of difluoroethyleneoxy group liquid crystal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-3,5-Difluorphenol wird als Zwischenprodukt von Flüssigkristallen verwendet. Reaktant in der Synthese von Difluorethylenoxy-Gruppe-Flüssigkristallen.
Löslichkeit
In kleinen Mengen löslich (8.2E-5 g/L) (25 °C).
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
4-Bromo-3,5-Difluorphenol wird als Zwischenprodukt von Flüssigkristallen verwendet. Reaktant in der Synthese von Difluorethylenoxy-Gruppe-Flüssigkristallen.
Löslichkeit
In kleinen Mengen löslich (8.2E-5 g/L) (25 °C).
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-3,5-difluorophenol |
Schmelzpunkt | 72°C to 78°C |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Synonym | 2,6-difluoro-4-hydroxybromobenzene, phenol, 4-bromo-3,5-difluoro, 4-bromo-3,5-difluoro-phenol, pubchem14520, intermediates-zcf02006, acmc-20a41x, 3,5-difluoro-4-bromophenol, phenol,4-bromo-3,5-difluoro |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly Soluble (8.2E-5g/L) (25°C). |
Formelmasse | 208.99 |
Reinheit (%) | 99% |