Learn More
4-Brom-3,6-dihydro-2H-pyran, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran |
| CAS | 24265-23-4 |
| Summenformel | C5H7BrO |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran, 4-Bromo-1,2,3,6-tetrahydropyran |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7BrO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1H,2-4H2 |
| SMILES | BrC1=CCOCC1 |
| IUPAC-Name | 4-Brom-3,6-dihydro-2H-pyran |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.01 |
| Formelmasse | 161.968 |