Learn More
4-Brom-3,6-dihydro-2H-pyran, TRC
Artikelnummer. 30332830
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332830 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332830 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB691378250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran
CAS 24265-23-4
Summenformel C5H7BrO
Menge 250 mg
Synonym 4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran, 4-Bromo-1,2,3,6-tetrahydropyran
InChI-Formel InChI=1S/C5H7BrO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1H,2-4H2
SMILES BrC1=CCOCC1
IUPAC-Name 4-Brom-3,6-dihydro-2H-pyran
Molekulargewicht (g/mol) 163.01
Formelmasse 161.968