Learn More
4-Brom-3-Fluorphenol, 98 %
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar H32488.06
Weitere Details : CAS : 121219-03-2 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465217
  • 49.30 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
121219-03-2
190.999
MRQYTJXVULSNIS-UHFFFAOYSA-N
2779153
C1=CC(=C(C=C1O)F)Br
C6H4BrFO
MFCD00051907
3-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-3-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-3-fluoro, pubchem1489, 4-bromo-3-flourophenol, 3-fluoro-4-bromo phenol, 3-fluoro-4-bromo-phenol, 4-bromo-3-fluoro phenol, 4-bromo-5-fluoro-phenol, acmc-209a9m
4-Brom-3-Fluorphenol
Spezifikation
4-Bromo-3-fluorophenol
5g
C6H4BrFO
3-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-3-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-3-fluoro, pubchem1489, 4-bromo-3-flourophenol, 3-fluoro-4-bromo phenol, 3-fluoro-4-bromo-phenol, 4-bromo-3-fluoro phenol, 4-bromo-5-fluoro-phenol, acmc-209a9m
C1=CC(=C(C=C1O)F)Br
190.999
191
71°C to 73°C
121219-03-2
MFCD00051907
MRQYTJXVULSNIS-UHFFFAOYSA-N
4-Brom-3-Fluorphenol
2779153
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation