Learn More
4-Brom-3-Fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15475217
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
121219-03-2
C6H4BrFO
190.999
MFCD00051907
MRQYTJXVULSNIS-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-3-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-3-fluoro, pubchem1489, 4-bromo-3-flourophenol, 3-fluoro-4-bromo phenol, 3-fluoro-4-bromo-phenol, 4-bromo-3-fluoro phenol, 4-bromo-5-fluoro-phenol, acmc-209a9m
2779153
4-Brom-3-Fluorphenol
C1=CC(=C(C=C1O)F)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
121219-03-2
C6H4BrFO
190.999
MFCD00051907
MRQYTJXVULSNIS-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-3-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-3-fluoro, pubchem1489, 4-bromo-3-flourophenol, 3-fluoro-4-bromo phenol, 3-fluoro-4-bromo-phenol, 4-bromo-3-fluoro phenol, 4-bromo-5-fluoro-phenol, acmc-209a9m
2779153
4-Brom-3-Fluorphenol
C1=CC(=C(C=C1O)F)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-fluorophenol
Schmelzpunkt 71°C to 73°C
Menge 25 g
Formelmasse 191
Reinheit (%) 98%