Learn More
4-Brom-3-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022575
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6933-10-4
C7H8BrN
186.05
MFCD00007828
MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
23359
4-Brom-3-Methylanilin
CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6933-10-4
C7H8BrN
186.05
MFCD00007828
MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
23359
4-Brom-3-Methylanilin
CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-methylaniline
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Siedepunkt 239°C to 241°C
Geruch Characteristic
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2689600
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 97%