Learn More
4-Brom-3-Methylanilin, 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 167500100
Weitere Details : CAS : 6933-10-4 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 10g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10032170
  • 18.30 € / 10 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
6933-10-4
186.05
MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
23359
CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
C7H8BrN
MFCD00007828
4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
4-Brom-3-Methylanilin
Spezifikation
4-Bromo-3-methylaniline
Glasflasche
Braun bis gelb
10g
6933-10-4
100.0
C7H8BrN
MFCD00007828
4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
4-Brom-3-Methylanilin
23359
Pulver
Authentic
240.0°C
79.0°C to 83.0°C
99%
98.5
96% min. (GC)
BrC6H3(CH3)NH2
12, 873
Solubility in water: insoluble
CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
186.05
186.05
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-3-methylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.