Learn More
4-Brom-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701606
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
2845-78-5
C9H8BrN3
238.09
MFCD00082666
QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
594319
4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine
NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
2845-78-5
C9H8BrN3
238.09
MFCD00082666
QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
594319
4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine
NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 238.09
Reinheit (%) 95%