Learn More
4'-Bromo-3‚-(Trifluormethyl)Acetanilid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408797
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408797 2.5 g 2.50 Gramm
11418797 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19939.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 41513-05-7 | C9H7BrF3NO | 282.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41513-05-7
Summenformel C9H7BrF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 282.06
MDL-Nummer MFCD00052361
InChI-Schlüssel AOHSBSXIGFIMNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, 5-acetamido-2-bromobenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl acetanilide, 4'-bromo-3'-trifluoromethyl acetanilide, n-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acet amide, n1-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, pubchem2757, maybridge4_003018, buttpark 37\11-74
PubChem CID 697838
IUPAC-Name N-[4-Brom-3-(trifluormethyl)phenyl]acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Menge 2.5 g
Formelmasse 282.07
Reinheit (%) 97%