Learn More
4-Brom-4'-tert-Butylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029596
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
162258-89-1
C16H17Br
289.22
MFCD01321141
QYNWFBYWVPMMRL-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-4'-tert-butylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,4-bromo-4'-1,1-dimethylethyl, 4-bromo-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl, acmc-209do3, 4-bromo-4'-tertbutylbiphenyl, 4'-bromo-4-tert-butyl-biphenyl, 4-bromo-4/'-tert-butylbiphenyl, 4-bromo-4-tert-butylbiphenyl, 1-4-bromophenyl-4-tert-butylbenzene
9971389
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
162258-89-1
C16H17Br
289.22
MFCD01321141
QYNWFBYWVPMMRL-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-4'-tert-butylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,4-bromo-4'-1,1-dimethylethyl, 4-bromo-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl, acmc-209do3, 4-bromo-4'-tertbutylbiphenyl, 4'-bromo-4-tert-butyl-biphenyl, 4-bromo-4/'-tert-butylbiphenyl, 4-bromo-4-tert-butylbiphenyl, 1-4-bromophenyl-4-tert-butylbenzene
9971389
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Schmelzpunkt 140°C to 143°C
Siedepunkt 152°C (2 mmHg)
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-Brom-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl
Formelmasse 289.21
Reinheit (%) 98%