missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Brom-5-Fluorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7032509
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1003706-87-3
C4H2BrFN2
176.976
MFCD09955612
PPJOFMHOVLXHPA-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 4-bromo-5-fluoro, 4-bromo-5-fluoro-1,3-diazine, 4-bromanyl-5-fluoranyl-pyrimidine, 4-bromo-5-fluoropyrimidine, 95+%
44828535
4-Brom-5-Fluorpyrimidin
C1=C(C(=NC=N1)Br)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1003706-87-3
C4H2BrFN2
176.976
MFCD09955612
PPJOFMHOVLXHPA-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 4-bromo-5-fluoro, 4-bromo-5-fluoro-1,3-diazine, 4-bromanyl-5-fluoranyl-pyrimidine, 4-bromo-5-fluoropyrimidine, 95+%
44828535
4-Brom-5-Fluorpyrimidin
C1=C(C(=NC=N1)Br)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
4-Brom-5-Fluorpyrimidin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.

Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Wärme, Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-5-fluoropyrimidine
Menge 250 mg
Formelmasse 176.98
Reinheit (%) 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'