Learn More
4-Brom-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one |
| CAS | 17044-50-7 |
| Summenformel | C15H9BrO |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H9BrO/c16-14-9-10-5-1-2-6-11(10)15(17)13-8-4-3-7-12(13)14/h1-9H |
| SMILES | BrC1=Cc2ccccc2C(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | 5-Bromdibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 285.14 |
| Formelmasse | 283.9837 |