Learn More
4-Brom-6-chlornicotinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-6-chloronicotinic Acid |
| CAS | 1256834-13-5 |
| Summenformel | C6H3BrClNO2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 4-Bromo-6-chloro-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-4-1-5(8)9-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cnc(Cl)cc1Br |
| IUPAC-Name | 4-Brom-6-Chlorpyridin-3-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.45 |