Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(3-Chlor-4-Methylphenyl)-3-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäureamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62805.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15407866
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD26143342
Spezifikation
4-Bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143342
Fest
1g
428.65
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation