Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(4-Chlor-3-Methylphenyl)-3-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäureamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63563.06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408376
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD26143375
Spezifikation
4-Bromo-N-(4-chloro-3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143375
Fest
5g
428.65
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation