Learn More
4-Brom-o-Xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Bromo-o-xylene is used as synthetic organic materials and soluble polyimide resin intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-Xylol wird als synthetisches organisches Material und als lösliches Polyimidharzintermediat verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Bromo-Xylol wird als synthetisches organisches Material und als lösliches Polyimidharzintermediat verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-o-xylene |
Dichte | 1.37 |
Siedepunkt | 214°C to 215°C |
Menge | 5 g |
Brechungsindex | 1.556 |
Beilstein | 2040354 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 185.07 |
Reinheit (%) | 97% |