Learn More
4-Bromo Riluzole, TRC
Artikelnummer. 30136387
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136387 1 g 1 Gramm
30007479 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136387 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6880701G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144631-82-3
Summenformel C8 H4 Br F3 N2 O S
Molekulargewicht (g/mol) 313.09
Synonym 4-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, 4-Bromoriluzole
IUPAC-Name 4-bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES Nc1nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2s1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo Riluzole
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H4BrF3N2OS/c9-4-1-3(15-8(10,11)12)2-5-6(4)14-7(13)16-5/h1-2H,(H2,13,14)
Formelmasse 311.918