Learn More
4-Bromanilin, 96 %, prakt., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-71661
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
106-40-1
C6H6BrN
172.02
MFCD00007822
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
7807
4-Bromanilin
C1=CC(=CC=C1N)Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
106-40-1
C6H6BrN
172.02
MFCD00007822
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
7807
4-Bromanilin
C1=CC(=CC=C1N)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromoaniline
Namenshinweis (pract), 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60.0°C to 64.0°C
Farbe Braun bis Grau
Dichte 1.4970g/mL
Siedepunkt 230.0°C to 250.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4NH2
Menge 100 g
Beilstein 12,636
Merck Index 15,1411
Relative Dichte 1.497
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: < 1 g / l. Other solubilities: soluble in most organic solvents except cold,petroleum,very soluble in alcohol and ether
Formelmasse 172.02
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver