Learn More
4-Brombenzaldehyd-Diethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brombenzaldehyd-Diethylacetal ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
4-Brombenzaldehyd-Diethylacetal ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal |
Dichte | 1.274 |
Siedepunkt | 99°C to 101°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | 104°C (219°F) |
Brechungsindex | 1.512 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2448775 |
Formelmasse | 259.14 |
Reinheit (%) | 98% |