Learn More
4-Brombenzylamin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10500912 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10500912 5 g Glasflasche 5 Gramm
10522544 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10500912 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 350530050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3959-07-7 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3959-07-7
Summenformel C7H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 186.05
MDL-Nummer MFCD00047931
InChI-Schlüssel XRNVSPDQTPVECU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzylamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 25.0°C
Farbe Farblos
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.5855 to 1.5875
Menge 5 g
Beilstein 12, III, 2350
Synonym 2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
IUPAC-Name (2-Bromphenyl)methanamin
PubChem CID 334072
Formelmasse 186.05
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.