Learn More
4-Brombenzylzinkbromid, 0.5M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15435395
133.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 115055-85-1
Dichte 1.015
Summenformel C7H6Br2Zn
MDL-Nummer MFCD01311435
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym zinc 2+ ion 4-bromophenyl methanide bromide
InChI-Schlüssel HJQDBIKHGQSYJU-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn++].[Br-].[CH2-]C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-Name Zink(2+)-(4-bromphenyl)methanidbromid
Molekulargewicht (g/mol) 315.31
PubChem CID 57346859
Formelmasse 315.31