Learn More
4-Brombiphenyl, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020618
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
92-66-0
C12H9Br
233.108
MFCD00000100
PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
4-bromobiphenyl, p-bromobiphenyl, 4-bromo-1,1'-biphenyl, 4-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo, 4-biphenyl bromide, p-bromodiphenyl, biphenyl, 4-bromo, 4-bromo-biphenyl, p-phenylbromobenzene
7101
1-Brom-4-Phenylbenzol
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
92-66-0
C12H9Br
233.108
MFCD00000100
PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
4-bromobiphenyl, p-bromobiphenyl, 4-bromo-1,1'-biphenyl, 4-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo, 4-biphenyl bromide, p-bromodiphenyl, biphenyl, 4-bromo, 4-bromo-biphenyl, p-phenylbromobenzene
7101
1-Brom-4-Phenylbenzol
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
4-Bromobiphenyl is used as halogenated hydrocarbon. It is also used in used in the synthesis of 4-biphenylthiolate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brombiphenyl wird als halogenierter Kohlenwasserstoff verwendet. Es wird auch bei der Synthese von 4-Biphenylthiolat verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromobiphenyl
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Siedepunkt 310°C
Flammpunkt 143°C (289°F)
Menge 10 g
Beilstein 1907453
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 233.12
Reinheit (%) ≥98%