Learn More
4-Brombutylboronsäure (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinandiolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11496170
136.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
165881-36-7
C14H24BBrO2
315.058
MFCD09037500
DQGAIMVYOVPBSD-FMSGJZPZSA-N
4-bromobutylboronic acid 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol ester, 4-bromobutylboronate ester, 4-bromobutaneboronic acid 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol ester, 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol 4-bromobutylboronate ester, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-1,8-dihydrogenio-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.02,6 decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0?,? decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0^ 2,6 decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0_,? decane, 3as,4s,6s,7ar-2-4-bromobutyl-3a,5,5-trimethylhexahydro-2h-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole, 3as,4s,6s,7ar-2-4-bromobutyl-3a,5,5-trimethylhexahydro-4,6-methanobenzo d 1,3,2 dioxaborole
44784918
B1(OC2CC3CC(C3(C)C)C2(O1)C)CCCCBr
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
165881-36-7
C14H24BBrO2
315.058
MFCD09037500
DQGAIMVYOVPBSD-FMSGJZPZSA-N
4-bromobutylboronic acid 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol ester, 4-bromobutylboronate ester, 4-bromobutaneboronic acid 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol ester, 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol 4-bromobutylboronate ester, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-1,8-dihydrogenio-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.02,6 decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0?,? decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0^ 2,6 decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0_,? decane, 3as,4s,6s,7ar-2-4-bromobutyl-3a,5,5-trimethylhexahydro-2h-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole, 3as,4s,6s,7ar-2-4-bromobutyl-3a,5,5-trimethylhexahydro-4,6-methanobenzo d 1,3,2 dioxaborole
44784918
B1(OC2CC3CC(C3(C)C)C2(O1)C)CCCCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
Brechungsindex 1.496
Menge 1 g
Optische Drehung +18° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 315.06
Reinheit (%) 95%