Learn More
4-Brombuttersäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435303
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435303 250 g 250 Gramm
11415303 10 g 10 Gramm
11425303 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435303 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12870.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2623-87-2 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
4-Bromobutyric acid is used as a bifunctional cross-linker and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromobutyrinsäure wird als bifunktionaler Quervernetzer und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und verdünntem Alkali.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Bei Raumtemperatur lagern. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2623-87-2
Summenformel C4H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.00
MDL-Nummer MFCD00002817
InChI-Schlüssel GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyric acid, butanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-n-butyric acid, butyric acid, 4-bromo, gamma-bromobutyric acid, rarechem al bo 0176, 4-bromobutyricacid, carboxypropyl bromide, 4-bromo-butyric acid, pubchem3754
PubChem CID 75809
IUPAC-Name 4-Brombutansäure
SMILES OC(=O)CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobutyric acid
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Siedepunkt 129°C to 131°C (11 mmHg)
Flammpunkt 115°C (239°F)
Geruch Stench
Menge 250 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1743056
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and dilute alkali.
Formelmasse 167.01
Reinheit (%) 97%