Learn More
4-Brombuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10123140 5 g Glasflasche 5 Gramm
10306640 25 g Glasflasche 25 Gramm
10617492 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10123140 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 133470050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2623-87-2 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2623-87-2
Summenformel C4H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.00
MDL-Nummer MFCD00002817
InChI-Schlüssel GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyric acid, butanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-n-butyric acid, butyric acid, 4-bromo, gamma-bromobutyric acid, rarechem al bo 0176, 4-bromobutyricacid, carboxypropyl bromide, 4-bromo-butyric acid, pubchem3754
PubChem CID 75809
IUPAC-Name 4-Brombutansäure
SMILES OC(=O)CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobutyric acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 28°C to 32°C
Farbe Braun
Siedepunkt 301°C
Flammpunkt 124°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)3COOH
Menge 5 g
Beilstein 02, 283
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dilute alkali,soluble in most common organic solvents
Formelmasse 167
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobutyric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.