Learn More
4-Brombutyrylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Bromobutyryl chloride is used as a precursor for the synthesis of carolic acid by reacting with ethoxymagnesiomalonic ester. It is widely utilized as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brombutylchlorid wird als Vorstufe für die Synthese von Carolsäure durch Reaktion mit Ethoxymagnesiomaloniester verwendet. Wird am häufigsten als Zwischenprodukt für die organische Synthese und Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Alle Entzündungsquellen entfernen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
4-Brombutylchlorid wird als Vorstufe für die Synthese von Carolsäure durch Reaktion mit Ethoxymagnesiomaloniester verwendet. Wird am häufigsten als Zwischenprodukt für die organische Synthese und Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Alle Entzündungsquellen entfernen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromobutyryl chloride |
Dichte | 1.6 |
Siedepunkt | 102°C to 103°C (40 mmHg) |
Flammpunkt | 91°C (195°F) |
Strukturformel | Br(CH2)3COCl |
Brechungsindex | 1.492 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1743026 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |