Learn More
4-Bromchlorbenzol-d4, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromochlorobenzene-D4 |
| CAS | 134415-42-2 |
| Summenformel | C6 D4 Br Cl |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo-6-chloro- (9 CI), 4-Bromochlorobenzene-d4, 4-Bromochlorobenzene-2,3,5,6-d4, 4-Bromochlorobenzene-D4, 3-Bromo-6-chlorobenzene-1,2,4,5-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-Name | 1-Brom-4-chlor-2,3,5,6-tetradeuteriobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.4776 |
| Formelmasse | 193.9436 g/mol |
| Mehr anzeigen |