Learn More
4-Bromcrotonsäurebenzoylmethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383227
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383227 5 g 5 Gramm
11393227 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13765.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154561-38-3
Summenformel C12H11BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 283.12
MDL-Nummer MFCD00236054
InChI-Schlüssel JARTYZWEUJDLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2-phenylethyl 4-bromobut-2-enoate, acmc-20ajxj, 2-butenoic acid,4-bromo-, 2-oxo-2-phenylethyl ester
PubChem CID 53412107
IUPAC-Name Phenacyl4-Brombut-2-enoat
SMILES BrCC=CC(=O)OCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromocrotonic acid benzoylmethyl ester
Schmelzpunkt 89°C to 91°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3335
Formelmasse 283.13
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke