missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Brommethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Bromomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl, 4-bromomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazol, isoxazole,4-bromomethyl-5-methyl-3-phenyl |
Formelmasse | 252.11 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'