Learn More
4-(Brommethyl)-Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025251
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
17201-43-3
C8H6BrN
196.047
MFCD00001829
UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
4-cyanobenzyl bromide, 4-bromomethyl benzonitrile, p-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-benzonitrile, alpha-bromo-p-toluonitrile, p-bromomethyl benzonitrile, 4-cyano benzyl bromide, benzonitrile, p-bromomethyl
86996
4-(Brommethyl)Benzonitril
C1=CC(=CC=C1CBr)C#N
17201-43-3
C8H6BrN
196.047
MFCD00001829
UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
4-cyanobenzyl bromide, 4-bromomethyl benzonitrile, p-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-benzonitrile, alpha-bromo-p-toluonitrile, p-bromomethyl benzonitrile, 4-cyano benzyl bromide, benzonitrile, p-bromomethyl
86996
4-(Brommethyl)Benzonitril
C1=CC(=CC=C1CBr)C#N
4-(Bromomethyl)benzonitrile is used in the synthesis of ligands containing a chelating pyrazolyl-pyridine group with a pendant aromatic nitrile. It is also useful in the preparation of 4-[(2H-tetra-zol-2-yl)methyl]benzonitrile by reaction with 2H-tetrazole in the presence of potassium hydroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Bromomethyl)benzonitril wird bei der Synthese von Liganden verwendet, die eine chelierende Pyrazolyl-Pyridin-Gruppe mit einem angehängten aromatischen Nitril enthalten. Es ist auch nützlich bei der Herstellung von 4-[(2H-Tetra-zol-2-yl)methyl]Benzonitril durch Reaktion mit 2H-Tetrazol in Gegenwart von Kaliumhydroxid.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 636717
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 98%