Learn More
4'-(Brommethyl)Biphenyl-2-Carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7036922
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
114772-54-2
C14H10BrN
272.145
MFCD00671503
LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
4'-bromomethyl-2-cyanobiphenyl, 2-4-bromomethyl phenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-bromomethylbiphenyl, 4'-bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, 2-4-bromo-methylphenyl benzonitrile, 4'-bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile, 4'-bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-bromomethylbiphenyl, 4-2-cyanophenyl benzyl bromide, unii-ui5jr3k10f
1501912
2-[4-(Brommethyl)phenyl]benzonitril
C1=CC=C(C(=C1)C#N)C2=CC=C(C=C2)CBr
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
114772-54-2
C14H10BrN
272.145
MFCD00671503
LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
4'-bromomethyl-2-cyanobiphenyl, 2-4-bromomethyl phenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-bromomethylbiphenyl, 4'-bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, 2-4-bromo-methylphenyl benzonitrile, 4'-bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile, 4'-bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-bromomethylbiphenyl, 4-2-cyanophenyl benzyl bromide, unii-ui5jr3k10f
1501912
2-[4-(Brommethyl)phenyl]benzonitril
C1=CC=C(C(=C1)C#N)C2=CC=C(C=C2)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carbonitrile
Schmelzpunkt 125°C to 128°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 272.14
Reinheit (%) 98%