missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-76867
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
622-88-8
C6H7BrN2·HCl
223.51
MFCD00012941
RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
4-bromophenylhydrazine hydrochloride, 4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazine hcl, 4-bromo phenyl hydrazine hydrochloride, p-bromophenylhydrazine monohydrochloride, hydrazine, 4-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazinehydrochloride, p-bromophenylhydrazine hydrochloride
12157
(4-bromphenyl)hydrazin;hydrochlorid
C1=CC(=CC=C1NN)Br.Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
622-88-8
C6H7BrN2·HCl
223.51
MFCD00012941
RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
4-bromophenylhydrazine hydrochloride, 4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazine hcl, 4-bromo phenyl hydrazine hydrochloride, p-bromophenylhydrazine monohydrochloride, hydrazine, 4-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazinehydrochloride, p-bromophenylhydrazine hydrochloride
12157
(4-bromphenyl)hydrazin;hydrochlorid
C1=CC(=CC=C1NN)Br.Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210°C to 215°C
Farbe beige-braun bis grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4NHNH2·HCl
Menge 10 g
Beilstein 15, 434
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 223.51
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'