Learn More
4-Brompyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777718
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
2075-45-8
C3H3BrN2
146.98
MFCD00075602
WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
16375
4-bromo-1H-pyrazole
BrC1=CNN=C1
2075-45-8
C3H3BrN2
146.98
MFCD00075602
WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
16375
4-bromo-1H-pyrazole
BrC1=CNN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromopyrazole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93.0°C to 96.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Siedepunkt 250.0°C to 260.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041
Formelmasse 146.97
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromopyrazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.