Learn More
4-Brompyridazinhydrobromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromopyridazine Hydrobromide |
| CAS | 1220039-64-4 |
| Summenformel | C4 H3 Br N2 . Br H |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H3BrN2.BrH/c5-4-1-2-6-7-3-4;/h1-3H;1H |
| SMILES | Br.Brc1ccnnc1 |
| IUPAC-Name | 4-Brompyridazinhydrobromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.9 |
| Formelmasse | 237.8741 |