Learn More
4-Brompyridinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044547
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
19524-06-2
C5H5BrClN
194.456
MFCD00012828
MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl
88100
4-Brompyridin;Hydrochlorid
C1=CN=CC=C1Br.Cl
19524-06-2
C5H5BrClN
194.456
MFCD00012828
MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl
88100
4-Brompyridin;Hydrochlorid
C1=CN=CC=C1Br.Cl
4-Bromopyridine hydrochloride is used as a useful synthetic intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brompyridinhydrochlorid wird als nützliches synthetisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol und Wasser.
Hinweise
Bei -20° C. lagern. Hygroskopisch. Inkompatible Materialien sind Feuchtigkeit, starke Basen, starke Oxidationsmittel. Vor Feuchtigkeit und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromopyridine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽270°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3621847
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,Methanol and Water.
Formelmasse 194.46
Reinheit (%) 99%