Learn More
4-Bromoquinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813084
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
3964-04-3
208.06
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
3964-04-3
208.06
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Bromoquinoline
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H6BrN
Menge 1 g
Synonym quinoline, 4-bromo, 4-bromo-quinoline, pubchem7115, acmc-1aijg, 4-bromoquinoline, ksc222e1b
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)Br
IUPAC-Name 4-Bromochinolin
PubChem CID 11735918
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromoquinoline, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.