Learn More
4-Butoxy-2H-1-benzopyran-2-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Butoxy-2H-1-benzopyran-2-one |
| CAS | 71386-90-8 |
| Summenformel | C13H14O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 4-Butoxy Coumarin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H14O3/c1-2-3-8-15-12-9-13(14)16-11-7-5-4-6-10(11)12/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOC(C1=CC=CC=C1O2)=CC2=O |
| IUPAC-Name | 4-butoxychromen-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 218.25 |
| Formelmasse | 218.0943 |