Learn More
4-Butylbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Butylbenzene-1-sulfonyl chloride |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CH3(CH2)3C6H4SO2Cl |
Menge | 10 g |
IUPAC-Name | 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride |
Formelmasse | 232.73 |
Reinheit (%) | 97% |