missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Carboxynaphthalin-1-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15423038
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
332398-57-9
C11H9BO4
216.00
MFCD06203538
SRYYKYNBMCQCAB-UHFFFAOYSA-N
4-carboxynaphthalene-1-boronic acid, 4-borono-1-naphthoic acid, 4-dihydroxyboranyl naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-209hzn, 4-carboxy-1-naphthylboronic acid, 4-carboxynaphthalen-1-ylboronic acid
22711863
4-(dihydroxyboranyl)naphthalene-1-carboxylic acid
OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
332398-57-9
C11H9BO4
216.00
MFCD06203538
SRYYKYNBMCQCAB-UHFFFAOYSA-N
4-carboxynaphthalene-1-boronic acid, 4-borono-1-naphthoic acid, 4-dihydroxyboranyl naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-209hzn, 4-carboxy-1-naphthylboronic acid, 4-carboxynaphthalen-1-ylboronic acid
22711863
4-(dihydroxyboranyl)naphthalene-1-carboxylic acid
OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O

It is used as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Carboxynaphthalene-1-boronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 216
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'