Learn More
4-Carboxynaphthalin-1-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7037738
210.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
332398-57-9
C11H9BO4
216.00
MFCD06203538
SRYYKYNBMCQCAB-UHFFFAOYSA-N
4-carboxynaphthalene-1-boronic acid, 4-borono-1-naphthoic acid, 4-dihydroxyboranyl naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-209hzn, 4-carboxy-1-naphthylboronic acid, 4-carboxynaphthalen-1-ylboronic acid
22711863
4-(dihydroxyboranyl)naphthalene-1-carboxylic acid
OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
332398-57-9
C11H9BO4
216.00
MFCD06203538
SRYYKYNBMCQCAB-UHFFFAOYSA-N
4-carboxynaphthalene-1-boronic acid, 4-borono-1-naphthoic acid, 4-dihydroxyboranyl naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-209hzn, 4-carboxy-1-naphthylboronic acid, 4-carboxynaphthalen-1-ylboronic acid
22711863
4-(dihydroxyboranyl)naphthalene-1-carboxylic acid
OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Carboxynaphthalene-1-boronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 216
Reinheit (%) 95%