Learn More
4-Chlor-1,3-Dimethyl-1H-Pyrazolo[3,4-b]Pyridin-5-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10651483
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 4-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-5-carboxylic acid
CAS 175201-94-2
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H8ClN3O2
MDL-Nummer MFCD00067959
Menge 1 g
Synonym 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylicacid, 4-chloro-1,3-dimethyl, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-5-carboxylic acid, buttpark 30\08-34, 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5, 4-chloro-1,3-dimethylpyraazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid
InChI-Schlüssel LHEUUYZQYKWDSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N=C(C)C2=C(Cl)C(=CN=C12)C(O)=O
IUPAC-Name 4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 225.63
PubChem CID 614513
Formelmasse 225.63
Reinheit (%) 97%