Learn More
4-Chlor-1,8-naphthalinsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30323678
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323678 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323678 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA10080510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1,8-naphthalic Anhydride
CAS 4053-08-1
Summenformel C12H5ClO3
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H5ClO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)OC(=O)C3=CC=C2Cl
IUPAC-Name 8-Chlor-3-oxatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-1(12),5(13),6,8,10-Pentaen-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 232.62
Formelmasse 231.9927