Learn More
4-Chlor-1,8-naphthalinsäureanhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-1,8-naphthalic Anhydride |
| CAS | 4053-08-1 |
| Summenformel | C12H5ClO3 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H5ClO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H |
| SMILES | C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)OC(=O)C3=CC=C2Cl |
| IUPAC-Name | 8-Chlor-3-oxatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-1(12),5(13),6,8,10-Pentaen-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 232.62 |
| Formelmasse | 231.9927 |