Learn More
4-Chlor-1-Methyl-1 H-Pyrazol-3-Carbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510372
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
175204-81-6
C5H5ClN2O
144.56
MFCD00103234
MLGDASSMRFJUMZ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-chloro-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-chloro-1-methyl-9ci
2782153
CN1C=C(Cl)C(C=O)=N1
175204-81-6
C5H5ClN2O
144.56
MFCD00103234
MLGDASSMRFJUMZ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-chloro-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-chloro-1-methyl-9ci
2782153
CN1C=C(Cl)C(C=O)=N1
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 4-Chlor-1-methyl-1H-pyrazol-3-carbaldehyd
Formelmasse 144.56
Reinheit (%) 95%